C-110
Catecholamine Mix 2 (Metanephrines) solution
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Metanephrines solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
összetétel
(±)-Metanephrine HCl
(±)-Normetanephrine HCl
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
forensics and toxicology
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Jogi információk
Analit
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.