Fontos dokumentumok
H8759
4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycol sulfate potassium salt
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
(3-Methoxy-4-sulfonyloxyphenyl)glycol potassium salt, MHPG sulfate potassium salt, MOPEG sulfate potassium salt
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[K+].COc1cc(ccc1OS([O-])(=O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C9H12O7S.K/c1-15-9-4-6(7(11)5-10)2-3-8(9)16-17(12,13)14;/h2-4,7,10-11H,5H2,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFZJWBFZLNLKNR-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?