Fontos dokumentumok
860508P
Avanti
C8 Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860508P, powder
Szinonimák:
N-octanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860508P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860508P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H51NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h19,21,24-25,28-29H,3-18,20,22-23H2,1-2H3,(H,27,30)/b21-19+/t24-,25+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APDLCSPGWPLYEQ-WRBRXSDHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)