Fontos dokumentumok
8.22287
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution
30%, (stabilized) for synthesis
Szinonimák:
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352304
NACRES:
NA.22
pH:
2-4 (20 °C in H2O)
Terméknév
Hydrogen peroxide 30%, (stabilized) for synthesis
gőznyomás
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
sűrűség
1.11 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Hydrogen peroxide 30% can be used as an oxidizing agent:
  • To synthesize 5-bromo-2-nitropyridine from 5-bromo-2-aminopyridine in the presence of H2SO4.
  • For the oxidation of aromatic and aliphatic sulfides to sulfoxides or sulfones.
  • For the epoxidation of terminal olefins using a mixture of Na2WO4 dihydrate, (aminomethyl)phosphonic acid, and methyltrin-octylammonium hydrogensulfate.
  • To prepare adipic acid via oxidation of cyclohexanone and cyclohexanol in the presence of H2WO4 as a catalyst.
  • To convert cyclopentanone to δ-valerolactone via Baeyer−Villiger-oxidation in the presence of a solid acid catalyst.
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): 29.0 - 31.0 %
Density (d 20/4): 1.11 - 1.12 g/cm³
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
not combustible
Lobbanási pont (C)
not combustible
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A green method of adipic acid synthesis: organic solvent-and halide-free oxidation of cycloalkanones with 30% hydrogen peroxide
Usui Y and Sato K
Green Chemistry, 5(4), 373-375 (2003)
Baeyer-Villiger-oxidation of cyclopentanone with aqueous hydrogen peroxide by acid heterogeneous catalysis
Fischer J and Holderich WF
Applied Catalysis A: General, 180(1-2), 435-443 (1999)
Oxidation of sulfides to sulfoxides and sulfones with 30% hydrogen peroxide under organic solvent-and halogen-free conditions
Sato K, et al.
Tetrahedron, 57(13), 2469-2476 (2001)
Handling hydrogen peroxide oxidations on a Large Scale: synthesis of 5-bromo-2-nitropyridine
Agosti A, et al.
Organic Process Research & Development, 21(3), 451-459 (2017)
A Practical Method for Epoxidation of Terminal Olefins with 30 Hydrogen Peroxide under Halide-Free Conditions.
Kazuhiko Sato et al.
The Journal of organic chemistry, 61(23), 8310-8311 (1996-11-15)