Fontos dokumentumok
1.08600
SAFC
Hydrogen peroxide
35%
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352304
gőznyomás
20 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
35%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
sűrűség
1.13 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Hydrogen peroxide shows potent and broad-spectrum antimicrobial effects and can be used in pharmaceutical processes.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)