Fontos dokumentumok
386790-M
Sigma-Aldrich
Hydrogen Peroxide
Szinonimák:
Hydrogen peroxide solution, H₂O₂
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352304
NACRES:
NA.21
pH:
2-4 (20 °C)
gőznyomás
23.3 mmHg ( 30 °C)
Minőségi szint
Teszt
29-32%
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
pH
2-4 (20 °C)
sűrűség
1.11 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5.0 ppm
heavy metals: ≤1.0 ppm
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Powerful oxidant. Induces apoptosis in cultured rat cortical neurons.
Alkalmazás
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: This research explores the use of copper(I) ligands to image reactive oxygen species, including hydrogen peroxide, using PET imaging, which could have significant implications for diagnostic biochemistry (Tada et al., 2024).
Figyelmeztetés
Toxicity: Corrosive (L)
Fizikai forma
30% solution, stabilized.
Egyéb megjegyzések
Whittemore, E.R., et al. 1994. NeuroReport5, 1485.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1