Fontos dokumentumok
F6428
Free Glycerol Reagent
used for quantitative enzymatic determination of glycerol
Forma
solid
használat
40 mL sufficient for 50 reactions
szín
white to off-white
funkcionális csoport
hydroxyl
vonatkozó betegség(ek)
obesity
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(C(CO)O)O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The Serum Triglyceride Determination Kit (Catalog Number TR0100) offers a comprehensive solution for assessing glycerol, true triglycerides, or total triglycerides in serum or plasma samples. Utilizing lipase enzymatic hydrolysis, triglycerides are converted into glycerol and free fatty acids, enabling precise quantification through coupled enzyme reactions by F6428.
Unlike many commercially available triglyceride reagents, this method distinguishes between endogenous glycerol and glycerol derived from lipase hydrolysis of glycerides. With this advanced technology, researchers can confidently analyze glycerol levels with exceptional accuracy and reliability.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Simplified Process: Streamline your workflow with a single reagent, offering a quick 5-minute reaction time.
- User-Friendly Design: Eliminate the need for weighing or mixing multiple reagents, ensuring ease of use and efficiency.
Elv
Kapcsolódás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance