Fontos dokumentumok
18304
Hydrogen peroxide solution
34.5-36.5%
Szinonimák:
H2O2, Hydrogen Peroxide (H2O2)
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
23.3 mmHg ( 30 °C)
Minőségi szint
Teszt
34.5-36.5%
eltarthatósági idő
Shelf life is limited.
tartalmaz
stabilizer
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.02% free acid (as H2SO4)
≤0.05% non-volatile matter
izzítási maradék
≤0.03%
oldhatóság
diethyl ether: soluble
petroleum ether: insoluble
water: soluble
sűrűség
1.130 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
The article number 18304-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 18304-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?