Fontos dokumentumok
95294
Hydrogen peroxide solution
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Hydrogenii peroxidum 30 per centum
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
23.3 mmHg ( 30 °C)
Teszt
29.0-31.0% (M/M)
form
solution
eltarthatósági idő
~2 yr
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
sűrűség
1.110 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?