GE27-4577-01
Anti-GST Antibody
Cytiva 27-4577-01
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 27-4577-01
kiszerelés
pkg of 0.5 mL, 50 detections
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- For the highly sensitive and specific detection of recombinant schistosomal GST fusion proteins expressed using pGEX vectors
- Extensively cross-adsorbed to remove antibodies that bind to E. coli proteins and affinity purified using Glutathione Sepharose™
- Supplied unconjugated for use with any enzyme-conjugated anti-goat antibody
- Recommended for use in Western blots and dot blots to detect GST fusion proteins
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
A license for commercial use of GST Gene Fusion Vectors under US patent 5,654,176 and equivalent patents and patent applications in other countries must be obtained from Millipore Corp (formerly Chemicon International Inc).
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Cikkek
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocols
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.