GE28-9523-59
GST Spintrap™
Cytiva 28-9523-59
About This Item
Javasolt termékek
ligand
glutathione
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9523-59
ágytérfogat
50 μL
matrix
4% agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning
4-13
working range
4-13
kapacitás
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
≥500 μg binding capacity(recombinant glutathione S-transferase (rGST))
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Preserves protein antigenicity and function.
- Yields up to 500 μg of pure protein per column.
- Allows direct purification of both clarified and unclarified cell lysates.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Cikkek
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap™ from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
Protocols
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
Ez az oldal a multiprotein-komplexek további izolálására szolgáló különböző pull-down próbákról nyújt információt, amelyek célja a Cytiva termékeivel történő komponensek azonosítása.
Glutathione Sepharose® High Performance is recommended for high-resolution purification of GST-tagged proteins, providing sharp peaks and concentrated eluent.