05-782
Anti-GST Tag Antibody
Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-DFN7, Anti-FAEES3, Anti-GST3, Anti-GSTP, Anti-HEL-S-22, Anti-PI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
bacteria
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2