Fontos dokumentumok
A8580
Anti-Glutathione-S-Transferase (GST)–Agarose antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, PBS suspension
Szinonimák:
Anti-Glutathione-S-Transferase, Anti-GST
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
PBS suspension
molekulatömeg
antigen 27.5 kDa
nem léphet reakcióba
porcine, bovine, human, rabbit, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GSTP1(2950)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1