Fontos dokumentumok
G7781
Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Glutathione-S-Transferase, Anti GST Antibody - Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in rabbit, Anti Gst Antibody, Anti-Gst Antibody, Gst Antibody, Anti-GST
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
western blot: 1:2,000 using lysates of induced Escherichia coli expressing GST
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)