Fontos dokumentumok
G1160
Monoclonal Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in mouse
clone GST-2, ascites fluid
Szinonimák:
Mouse Anti-GST Tag
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GST-2, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000 using purified recombinant GST or lysate of induced bacteria expressing recombinant GST
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg