Fontos dokumentumok
A7340
Anti-Glutathione-S-Transferase (GST)–Peroxidase Conjugate antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Glutathione-S-Transferase, Anti-GST
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 27.5 kDa
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:10,000 using lysates of Escherichia coli induced to express recombinant GST
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- affinity pull-down assay
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2