Fontos dokumentumok
Z273260
Sigma-Aldrich
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
Szinonimák:
cleabing concentrate
About This Item
UNSPSC kód:
47131800
NACRES:
NB.35
leírás
non-ionic
kiszerelés
pack of 1 ea
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F17094-0030
technika/technikák
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Általános leírás
Neutral pH wetting agent and detergent for laboratory glassware and optics. Diluted to 1% solution. Removes surface film and grease, permitting complete drainage of glassware. Biodegradable, phosphate-free, and nonionic.
Jogi információk
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
534.2 - 555.8 °F
Lobbanási pont (C)
279 - 291 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chantelle Venter et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-07)
Progressive respiratory failure is seen as a major cause of death in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)-induced infection. Relatively little is known about the associated morphologic and molecular changes in the circulation of these patients. In particular, platelet