Fontos dokumentumok
SAE0051
Sigma-Aldrich
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Enterococcus sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Szinonimák:
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, GPO, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥35 unit/mg solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Glycerol 3-phosphate oxidase is a member of the cytoplasmic oxygen utilizing catabolic enzymes. It is usually a cytoplasmic protein, present in M. pneumoniae. It is produced from glycerophospholipids, that are normally found in the respiratory tract. Glycerol 3-phosphate oxidase helps to reduce dioxygen to water/hydrogen peroxide.
Egység definíció
One unit will oxidize 1.0 micromole of L-glycerol 3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate with the formation of H2O2 per min at pH 7.0 and 37 deg C.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mollicutes: molecular biology and pathogenesis (2014)
Advances in Microbial Physiology: Volume 73, 73 (2018)