G9785
GSEM Supplement
liquid, suitable for cell culture,
Szinonimák:
Glutamine synthetase expression medium supplement
About This Item
Javasolt termékek
product name
GSEM Supplement, 50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
50 ×
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
Mennyiség
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1