Fontos dokumentumok
14324C
EX-CELL® 302 Serum-Free Medium for CHO Cells
without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.60 g/L
HEPES: 7.5 mM
glucose: 3.42 g/L
phenol red: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Vigyázat
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)