Fontos dokumentumok
L2545
LY225910
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]-3-[3-(1-methylethoxy )phenyl]-4-(3H)-quinazolinone
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
kezdeményező
Eli Lilly
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)Oc1cccc(c1)N2C(CCc3c[nH]c4ccc(Br)cc34)=Nc5ccccc5C2=O
InChI
1S/C27H24BrN3O2/c1-17(2)33-21-7-5-6-20(15-21)31-26(30-25-9-4-3-8-22(25)27(31)32)13-10-18-16-29-24-12-11-19(28)14-23(18)24/h3-9,11-12,14-17,29H,10,13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUECXUACQOYKNB-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
LY225910 is a potent, selective CCK2 antagonist. LY225910 blocks agonism of CCK2 by CCK-8S, the peptide agonist. LY225910 has been measured in multiple systems, including GABA efflux from cortical cultures, depolarization of spinal cord neurons (via potassium conductance), modulation of excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) in nucleus accumbens slices, and enhancement of morphine analgesia.
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
638.6 - 762.1 °F
Lobbanási pont (C)
337 - 405.6 °C