Fontos dokumentumok
8.22058
Sigma-Aldrich
Gluconic acid sodium salt
for synthesis
Szinonimák:
Gluconic acid sodium salt, Sodium gluconate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NaO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
208-407-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
>200 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
170-175 °C
oldhatóság
590 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +11.5 - +12.5 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1