Fontos dokumentumok
1294808
USP
Glutamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glutamine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
185 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Glycyl-l-glutamine
- l-Alanyl-l-glutamine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1