Fontos dokumentumok
G8769
D-(+)-Glucose solution
45% in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
D-Glucopyranose
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Forma
solution
koncentráció
45% in H2O
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Géninformáció
human ... PYGM(5837)
Általános leírás
Alkalmazás
- in Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) for culturing Flp-In 293 cells
- in dissection medium for coronal slices from rat brain
- in neurobasal medium for culturing hippocampi cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?