Fontos dokumentumok
G8644
D-(+)-Glucose solution
100 g/L in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
D-Glucopyranose
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Forma
solution
koncentráció
100 g/L in H2O
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Géninformáció
human ... PYGM(5837)
Általános leírás
Alkalmazás
- to determine extracellular acidification rate (ECAR) or oxygen consumption rate (OCR) in human CB CD34+cells by Seahorse extracellular flux assay
- as a negative control in human umbilical vein endothelial cell (HUVEC) culture
- as a supplement for culturing colonic biopsies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
This solution has been sterilized by filtration.
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?