Fontos dokumentumok
G5767
D-(+)-Glucose
ACS reagent
Szinonimák:
Dextrose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
wheat
Minőségi szint
grade
ACS reagent
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.5 to +53.0°(lit.)
szennyeződések
Starch, passes test
≤0.002 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.02%
veszteség
≤0.2% loss on drying, 105°C
szín
colorless
mp
150-152 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Géninformáció
human ... PYGM(5837)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in Dulbecco′s phosphate-buffered saline (DPBS) for standardized serum bactericidal assay (SBA) using human complement
- as a component in 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES)-buffered Tyrode′s solution to treat the excised diaphragmatic specimens to assess the effect of osmolarity changes on the intrinsic lymphatic pumping mechanism
- to study the effect of restoring circulating glucose content in insulin-responsive neurons of rats
- for oral glucose tolerance tests (OGTTs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)