Fontos dokumentumok
D9434
Dextrose
97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Szinonimák:
D-(+)-Glucose, Dextrose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
corn
Minőségi szint
grade
anhydrous
Ügynökség
USP/NF
meets BP testing specifications
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Teszt
97.5-102.0% anhydrous basis
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]/D 52.5 to 53.3 °
minőség
meets EP, BP, JP, USP testing specifications
szennyeződések
≤4 ppm heavy metals
szín
white
mp
150-152 °C (lit.)
oldhatóság
water: ~470 g/L
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Géninformáció
human ... PYGM(5837)
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)