Fontos dokumentumok
G5146
D-(+)-Glucose
Hybri-Max™, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Szinonimák:
Dextrose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
maize
Minőségi szint
grade
Hybri-Max™
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.5%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
mp
150-152 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Géninformáció
human ... PYGM(5837)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.