Fontos dokumentumok
N8133
Nerve Growth Factor from Vipera lebetina venom
lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
NGF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nerve Growth Factor from Vipera lebetina venom, NGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
Vipera Lebetina
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.2-20 μg/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
protein 32.5 kDa
kiszerelés
pkg of 0.1 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<10 EU/vial
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)