Fontos dokumentumok
G8142
Grace′s Insect Medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Grace’s Insect Media, Insect Cell Culture Medium, Insect Medium
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Grace′s Insect Medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
alkatrészek
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- in lipopolysaccharide or polysaccharide suspension preparation for administration into crickets for immune response studies
- for resuspension of silk worm ovaries for primary cell culture preparation
- as culture medium for bedbug for microbiome isolation
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?