Fontos dokumentumok
S0146
Schneider′s Insect Medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Schneider’s Drosophila Medium
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Schneider′s Insect Medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
alkalmasság
suitable for culture of other dipteran cell lines (Originally developed for the culture of Drosophila cells)
alkatrészek
NaHCO3: 0.4 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 1.8 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- to culture Drosophila neuronal cell line (BG3-c2 cells)
- to cultivate subcultures of Leishmania major for promastigote growth inhibition assay
- to seed purified ookinetes with Drosophila melanogaster S2 cells to assess the effect of the avermectin compound on cell development and to promote oocyte development
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?