Fontos dokumentumok
T1032
TNM-FH insect medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Graces Modified Medium
Forma
powder
koncentráció
50.6 g/L
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
alkalmasság
suitable for culture of other lepidopteran cell lines (Originally developed for the culture of Trichoplusia ni cells)
alkatrészek
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)