Fontos dokumentumok
14420C
EX-CELL® 420 Serum-Free Medium for Insect Cells
with L-glutamine, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
EX-CELL®
form
liquid
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
alkatrészek
HEPES: no
L-glutamine: yes
glucose: yes
NaHCO3: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3