Merck
51942C
SAFC
Hink′s TNM-FH Insect Medium
supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
TNM-FH insect medium
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
alkatrészek
L-glutamine: 4.1 mM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Hink′s TNM-FH medium was developed in 1970 for the culture of cabbagelooper, Tricoplusi in cell. Hink′s TNM-FH medium is a modified Grace′s formulation containing lactalbumin hydrolysate (LAH) and ultrafiltered yeastolate
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effects of media constituents on growth of insect cells in stationary and suspension cultures.
Hink, W.F., et al.
In Vitro, 9, 371-371 (1974)
Established insect cell line from the cabbage looper, Trichoplusia ni.
W F Hink
Nature, 226(5244), 466-467 (1970-05-02)