Fontos dokumentumok
G9771
Grace′s Insect Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
minőség
With L-glutamine, without sodium bicarbonate
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
alkalmasság
suitable for several dipteran and lepidopteran cell lines
alkatrészek
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)