Fontos dokumentumok
14405C
EX-CELL® 405 Serum-Free Medium for Insect Cells
with L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
minőség
Drug Master File available
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
alkatrészek
L-glutamine: yes: 4.717 g/L
NaHCO3: 0.33 g/L
glucose: 9.434 g/L
HEPES: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
EX-CELL™ 405 is a serum-free medium for optimal growth and viability of BTI-TN-5B1-4 (Tn5, High Five) cells. In addition, EX-CELL 405 supports recombinant protein production in High Five cells to higher levels than reported for Sf9 cells. EX-CELL 405 is a complete medium. No protein supplements need to be added to this medium prior to use.
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)