Fontos dokumentumok
T3285
TNM-FH insect medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate,liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
supplemented Grace′s medium
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TNM-FH insect medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
alkatrészek
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)