Fontos dokumentumok
S3652
Shields and Sang M3 Insect Medium
With ʟ-glutamine and potassium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Insect Medium, M3 Insect Medium, Sang Insect Medium
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Shields and Sang M3 Insect Medium, With L-glutamine and potassium bicarbonate., liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
alkatrészek
glucose: 10 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.6 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?