A9521
Anti-Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G-6-PDH) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
yeast
technika/technikák
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:15,000-1:30,000
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Yeast G-6-PDH is often used as a loading control in several immunoassays.
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)