Fontos dokumentumok
8.00412
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid
for synthesis
Szinonimák:
Chloroacetic acid, Monochloroacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-178-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.02 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
Forma
crystals
öngyulladási hőmérséklet
460 °C
hatékonyság
90.4 mg/kg LD50, oral (Rat)
250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
8.0 % (v/v)
pH
<1 (20 °C, 800 g/L in H2O)
mp
63 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 126 °C
oldhatóság
>1000 g/L
sűrűség
1.64 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCC(=O)O
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Synthesis, characterization and study of the biological activity of some new compounds containing Triazine and 1, 3, 4-Thiadiazol units: Describes the synthesis of Carboxylic acid compound from Chloroacetic acid, highlighting its application in forming biologically active compounds (Abbas et al., 2023).
  • Extraction and Characterization of Cellulose from Broccoli Stems as a New Biopolymer Source for Producing Carboxymethyl Cellulose Films: Focuses on the carboxymethylation reaction involving Chloroacetic acid for producing carboxymethyl cellulose films, providing insights into biopolymer applications (Sayanjali et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup