Fontos dokumentumok
8.14165
Sigma-Aldrich
Iminodiacetic acid
≥96.0% (acidimetric), for peptide synthesis
Szinonimák:
Iminodiacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HN(CH2COOH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-555-4
NACRES:
NA.22
product name
Iminodiacetic acid, for synthesis
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (acidimetric)
form
crystals
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2-2.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
247 °C (decomposition)
oldhatóság
42 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1