G6784
ʟ-Glutamine–Penicillin–Streptomycin
solution, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Pen/Strep, Penicillin/Streptomycin
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Glutamine–Penicillin–Streptomycin solution, L-glutamine 200 mM, streptomycin 10 mg/mL, penicillin 10,000 units, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
leírás
stabilized
sterilitás
0.1 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
összetétel
L-glutamine, 200 mM
penicillin, 10,000 units
streptomycin, 10 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Komponensek
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture