Fontos dokumentumok
P4458
Penicillin-Streptomycin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Pen-Strep
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Penicillin-Streptomycin, Solution Stabilized, with 5,000 units penicillin and 5mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
0.1 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
koncentráció
50 ×
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM) to maintain the Huh7 liver hepatoma cell line
- as a supplement in Roswell park memorial institute-1640 (RPMI) medium to maintain mouse lymphoma YAC-1 cells
- as a component in minimum essential medium Eagle to treat individual mouse spleens for the preparation of splenocytes
- as a supplement in FMX-8 complete medium to culture Chinese hamster ovary cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)