R7876
Ribonucleic acid, transfer from wheat germ
Type V, 15-19 units/mg solid
Szinonimák:
Transfer RNA, tRNA
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
típus
Type V
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
15-19 units/mg solid
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
H2O: ~2 mg/mL, clear to hazy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Egység definíció
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3