Fontos dokumentumok
T0895
Thymine
suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine, 5-Methyluracil
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Tymp(72962)
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?