S4117
Formamide, Deionized
Szinonimák:
DI formamide, formamide for hybridization
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 500 mL
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
hybridization: suitable
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Alkalmazás
All
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
305.6 °F
Lobbanási pont (C)
152 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List