Fontos dokumentumok
422096
AmberChrom™ 50WX4 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
AmberChrom™ 50WX4 hydrogen form, hydrogen form, 100-200 mesh
leírás
cross-linkage 4%
Minőségi szint
Forma
beads
nedvesség
64-72%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
sulfonic acid functional group
részecskeméret
100-200 mesh
kapacitás
1.1 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles
- for the conversion of D,L-Glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?