Fontos dokumentumok
P9120
PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica
recombinant, expressed in E. coli, set of 100 units nanomolar unit
Szinonimák:
N-Glycanase®, N-Glycosidase F, PNGase F from Chryseobacterium meningosepticum, PNGase F from Flavobacterium meningosepticum, Peptide N-glycosidase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein
molekulatömeg
36 kDa
kiszerelés
set of 100 units nanomolar unit
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- of recombinant soybean agglutinin (rSBA) in Nicotiana benthamiana (NbrSBA) and Solanum tuberosum (StrSBA)
- of frontal cortical lysate to verify the glycosylation profile of β-secretase (BACE proteins)
- of cell lysate for evaluating the siRNA silencing of cellular prion protein (PrPc) post transfection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Cikkek
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.