Fontos dokumentumok
V-006
Valproic acid solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC(CCC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALDH5A1(7915)
Általános leírás
Alkalmazás
- The prenatal use of agmatine prevents social behavior deficits in VPA-exposed mice by activating the ERK/CREB/BDNF signaling pathway: This study explores the neuroprotective effects of agmatine against Valproic acid-induced behavioral deficits in mice, highlighting Valproic acid′s role in epigenetic modifications and its potential use in developmental neurotoxicology research (Chen et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup