Fontos dokumentumok
G2539
Glyburide
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Glybenclamide, 5-Chloro-N-[4-(cyclohexylureidosulfonyl)phenethyl]-2-methoxybenzamide, Glyburide, N-p-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonyl-N′-cyclohexylurea
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ABCC8(6833) , KCNH2(3757) , KCNJ11(3767)
rat ... Kcnj1(24521)
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)